Digitaler Multi-Röhrchen Vortex-Mischer, MULTI-TX5
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F202A0460
442-1409EA 2230 EUR
442-1409
Digitaler Multi-Röhrchen Vortex-Mischer, MULTI-TX5
Schüttler Vortex-Schüttler
Der MULTI-TX5 Digital ist der ideale digitale Mehrrohr-Vortex-Mischer für einen hohen Probendurchsatz. Das innovative und kompakte Design sorgt für maximalen Bedienkomfort bei Mischanwendungen, die unterschiedliche Reagenzgläser erfordern.
  • Rührgeschwindigkeit von 100 bis 2500 m⁻¹ dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors
  • Entwickelt für herausragenden Komfort, maximale Widerstandsfähigkeit und minimalen Platzbedarf
  • Einfach zu bedienende digitale Schnittstelle mit Symbolen
  • Eingebauter Timer ermöglicht die Programmierung des unbeaufsichtigten Betriebs
  • Programmierbare automatische Umkehrung der Rührrichtung
  • Der Pulse-Modus ermöglicht zyklisches, kräftiges Mischen
  • Programme im intermittierenden Modus und können im kontinuierlichen Modus (max. 2 Stunden) verwendet werden
  • Die Sicherheitssperrfunktion verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
Der MULTI-TX5 Digital ist ein vielseitiger und kompakter Vortex-Mischer für alle Mehrrohr-Mischaufgaben. Kräftiges und schonendes Mischen wird durch erstklassige Leistung unterstützt, was es ideal für mikrobiologische Aufgaben, Forschung und Entwicklung oder Qualitätskontrolle in einer Reihe von Branchen wie Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke sowie Chemie macht.
Dies unterstützt verschiedene leicht zu wechselnde Schaumstoffhalter für verschiedene Vortex-Röhrchen und ist ein äußerst vielseitiger Mehrrohr-Vortex-Mischer zum Emulgieren, Desintegration, Mischen oder Homogenisieren von Proben. Typische Anwendungen sind Suspensionen, Genotypisierung, DNA- und RNA-Tests.
Wir können alle Mischaufgaben übernehmen und dann mit wenigen Handgriffen den Schaumstoffkorb für die nächste Anwendung wechseln. Die manuellen Vorgänge werden dank der Konstruktion vereinfacht, die es dem Benutzer ermöglicht, die Platte zu entfernen oder auf der längeren Welle zu halten.
Das Bedienfeld ist leicht zugänglich und äußerst intuitiv. Stellen Sie die Rührzeit und die Rührgeschwindigkeit ein und überwachen Sie sie dank der praktischen Knöpfe und der hellen, gut ablesbaren Doppeldigitalanzeige.
Motor: BLDC
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit einem Probengestell für Reagenzgläser Ø 12 mm, 44 Positionen (mit Instrument). Verschiedene weitere Schaumstoffhalter zum Vortexen von Rohren mit unterschiedlichen Abmessungen sind erhältlich und müssen separat bestellt werden.