Magnetrührer, Variomag Mobil Direct
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088128
442-3120EA 2850 EUR
442-3120
Magnetrührer, Variomag Mobil Direct
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer mit Direktsteuerung, der in Pilotanlagen verwendet werden kann, und für Rührgefäße mit dickem Boden, Rundkolben und doppelwandigen Rührgefäßen geeignet ist.
  • Sehr niedriges Profil (nur 80 mm)
  • Abgedichtes Edelstahlgehäuse für sichere Anwendung in sehr feuchten Umgebungen
  • Motor mit niedriger Abnutzung und Wartung
  • Sichere Anwendung mit niedriger Spannung; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers; Abschaltfunktion schaltet die Rührung innerhalb 3 Sekunden ab, um Gefäßbruch zu vermeiden
  • Für große Flüssigkeitsvolumina und sehr viskose Medien geeignet
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050: IP 64