Cimarec™ i 20C Controller, 100 bis 240 V
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50090773
442-3141EA 796 EUR
442-3141
Cimarec™ i 20C Controller, 100 bis 240 V
Rührer Rührwerkzeuge
Vereinfachen Sie den Betrieb mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Controller, einem benutzerfreundlichen, menügesteuerten Mikroprozessor-Controller, der im Lieferumfang der Rührer Micro, Mini, Compact, Maxi und Telesystems enthalten ist.
  • Einhandbedienung mit einfachem Dreh- und Druck-Einstellrad
  • Drei individuelle Programmier-, Speicher- und Abruftasten für schnellen Start
  • Zuletzt verwendete Einstellungen werden im Speicher abgelegt
  • Der Schaukel-/Schüttelmodus kehrt die Rührstabrichtung um und sorgt so für eine sanfte Hin- und Her-Rührbewegung
  • Vier Leistungseinstellungen für geringeren Stromverbrauch und geringere Wärmeabgabe
Bestellinformation: Nur als Ersatzcontroller bestellen.