Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 2480 EUR
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Kompakte Magnetrührer mit VARIOMAG Antrieb, hermetisch versiegelt in beständigem Edelstahlgehäuse (MINI Einheiten bestehen aus Kunststoff). MINI Rührer können aufgrund ihrer Größe ideal in analytische Instrumente, Küvettenhalter oder Photometer integriert werden. Diese Kunststoffeinheiten sind jedoch nicht für die direkte Verwendung im Wasserbad konzipiert. Die Einheiten haben bis zu 60 Rührstellen. TELEMODUL 20 C verfügt über 4 Leistungseinstellungen: 25%; 50%; 75% und 100% und kann 3 Programme speichern; TELEMODUL 40 C verfügt über 10 verschiedene Leistungseinstellungen von 10% bis 100%More Product Information