Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS <1 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44210.22
44210.36
44210.A3
44210.22EA
150
EUR
44210.22
44210.36
44210.A3
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS <1 µm
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Dark grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formel:
W Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011461 CAS-Nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,II |