1,4-Difluorbenzol analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
442249
442249.EA 176 EUR
442249.
1,4-Difluorbenzol analytischer Standard, Supelco®
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c928a759b67451d5dc907ec402a21882cda7c12d&vid=c928a759b67451d5dc907ec402a21882cda7c12d&prid=web&clid=SAPDAM