2,3,4,5-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck

442281
442281.EA 277 EUR
442281.
2,3,4,5-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 4901-51-3
EINECS: 225-531-7
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c810fefe569c2813a742b059bbccb7b6456459df&vid=c810fefe569c2813a742b059bbccb7b6456459df&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR