2,3,4,6-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
442282
442282.EA 124 EUR
442282.
2,3,4,6-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®
2,3,4,6-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,839 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 58-90-2
EINECS: 200-402-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a37f7b966e59ef9aee71f2919694a78a058f0a&vid=74a37f7b966e59ef9aee71f2919694a78a058f0a&prid=web&clid=SAPDAM