2,3,5,6-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
442284
442284.EA 231 EUR
442284.
2,3,5,6-Tetrachlorphenol analytischer Standard, Supelco®
2,3,5,6-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044671
CAS-Nummer: 935-95-5
EINECS: 213-310-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9638deb45ffdcafd57cf9fdf5968248708d130c9&vid=9638deb45ffdcafd57cf9fdf5968248708d130c9&prid=web&clid=SAPDAM