Zinkbromid Hydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44230.22
44230.36
44230.22EA
69.1
EUR
44230.22
44230.36
Zinkbromid Hydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Zinkbromid Hydrat
Purity: 99.9%
Molecular Formula: ZnBr2.xH2O
Formula Weight: 225.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formel:
Br₂Zn·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011294 CAS-Nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |