Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.0 mm (0.24 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44232.KG
44232.KGEA 3354 EUR
44232.KG
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.0 mm (0.24 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈4.85g/slug MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2450 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9