Dodecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44239-10G
44239-10GEA
311
EUR
44239-10G
Dodecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel:
C₁₅H₃₄BrN Schmelzpunkt: 264…266 °C |
MDL:
MFCD00011767 CAS-Nummer: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 |