Palladium(II)nitrat 1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44241.AE
44241.AEEA
422
EUR
44241.AE
Palladium(II)nitrat 1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Palladium(II) nitrate
Molecular Formula: 1% Pd in 10% HNO3
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011169
Formel:
N₂O₆Pd Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011169 CAS-Nummer: 10102-05-3 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...