Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44243-10G
44243-10GEA 617 EUR
44243-10G
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulphate
Formel: CH₃(CH₂)₁₁N(CH₃)₃HSO₄
Molecular Weight: 325.51 g/mol
MDL: MFCD01863032
CAS-Nummer: 103999-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba356d0fedd3cb87bcac0014c4a802547f2ea04d&vid=ee7d661fe0c0fb223f18709e5d6efc96bfb5efca&prid=web&clid=SAPDAM