Benzo[e]pyren analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
442475
442475.EA 177 EUR
442475.
Benzo[e]pyren analytischer Standard, Supelco®
Benzo[e]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 492 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…179 °C
CAS-Nummer: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d5845c632679cefd960a99042a3118700684af9&vid=2d5845c632679cefd960a99042a3118700684af9&prid=web&clid=SAPDAM