Bromchlormethan analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck

442498
442498.EA 204 EUR
442498.
Bromchlormethan analytischer Standard, Supelco®
Bromchlormethan
Formel: BrClCH₂
Molecular Weight: 129,38 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74-97-5
EINECS: 200-826-3
UN: 1887
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60485b910760acfea7ad3588abd166cb4b688eb&vid=f60485b910760acfea7ad3588abd166cb4b688eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR