(±)-Camphen

Lieferant: Merck

Synonyme: Camphen, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphan

442505
442505.EA 40.3 EUR
442505.
(±)-Camphen
(±)-Camphen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
MDL: MFCD00066603
CAS-Nummer: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5830fd3f56e8b6a47a67c18c3aae7bd7ee9f3614&vid=5830fd3f56e8b6a47a67c18c3aae7bd7ee9f3614&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR