Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie, geglüht, Dicke 0.711 mm (0.028 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

44253.GH 44253.HP
44253.GHEA 177 EUR
44253.GH 44253.HP
Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie, geglüht, Dicke 0.711 mm (0.028 in)
Zirkonium

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈46.2g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303

Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR