1-Decanol analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol

442539
442539.EA 39.8 EUR
442539.
1-Decanol analytischer Standard, Supelco®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7412ad5b0547d200fd3ae1dc3cd0b8ec41fd5bd6&vid=7412ad5b0547d200fd3ae1dc3cd0b8ec41fd5bd6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR