Indol analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1H-Indol

442619
442619.EA 47.8 EUR
442619.
Indol analytischer Standard, Supelco®
Indol
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ce13846c69b7b1afbc20eade9a5f149ec2d4a6&vid=71ce13846c69b7b1afbc20eade9a5f149ec2d4a6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR