Squalen analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
442785
442785.EA 414 EUR
442785.
Squalen analytischer Standard, Supelco®
Squalen
Formel: C₃₀H₅₀
Molecular Weight: 410,73 g/mol
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00008912
CAS-Nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d47752616c4ee55d8684f4da254afd15d45eb6c7&vid=d47752616c4ee55d8684f4da254afd15d45eb6c7&prid=web&clid=SAPDAM