tert-Amylmethylether analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TAME, METHOXYPENTANE™, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl tert-pentyl ether

442794
442794.EA 44.7 EUR
442794.
tert-Amylmethylether analytischer Standard, Supelco®
tert-Amylmethylether
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,17 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (Lit.)
Dichte: 0,76…0.78 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: –7 °C
MDL: MFCD00010186
CAS-Nummer: 994-05-8
EINECS: 213-611-4
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64612e6abbd0a76dc58adcdf760353e52930ed6&vid=f64612e6abbd0a76dc58adcdf760353e52930ed6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR