Triphenylphosphat analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: TPP, ortho-Phosphorsäuretriphenylester

442829
442829.EA 33.5 EUR
442829.
Triphenylphosphat analytischer Standard, Supelco®
Triphenylphosphat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
Molecular Weight: 326,29 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003031
CAS-Nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1461db0e87af6c00746410078fee529a93ecc665&vid=1461db0e87af6c00746410078fee529a93ecc665&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR