Benzophenon analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon

442842
442842.EA 92.5 EUR
442842.
Benzophenon analytischer Standard, Supelco®
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9840b3e27a7d5d2297e5056b9d9df3c4eedaa5d4&vid=9840b3e27a7d5d2297e5056b9d9df3c4eedaa5d4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR