4-tert-Octylphenol

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol

442858
442858.EA 46.2 EUR
442858.
4-tert-Octylphenol
4-tert-Octylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 279…281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…81 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
MDL: MFCD00002368
CAS-Nummer: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3921ce696202db92fee2d964042142c6967dbe1f&vid=3921ce696202db92fee2d964042142c6967dbe1f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR