Formiat-Standard für die Ionenchromatographie, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: Merck
Hergestellt aus Calciumformiat und Wasser, gefiltert durch einen 0,2 μm-Membranfilter und stabilisiert mit Natriumazid.
Standards: Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert.