Agarose 15, Electran Electrophoresis

Lieferant: VWR Chemicals

443023REA 153 EUR
443023R 443025T 443024S
Agarose 15, Electran Electrophoresis
Agarose

Agarose 15 wird für die Protein-Elektrophorese und Immunoelektrophorese empfohlen. Sie besitzt eine mittlere Elektroendosmose und eine hohe Gelstärke.


  • DNase und RNase frei

Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gelstärke (1,5%, Wasser) Min. 1800 g/cm²
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) Entspricht
Elektroendosmose (-Mr) 0,15 - 0,19
Sulfate Max. 0,20 %
Glührückstand Max. 1,0 %
Trocknungsverlust Max. 10,0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR