Mangan(II)perchlorat Hexahydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44318.09
44318.18
44318.09EA
91.7
EUR
44318.09
44318.18
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formel:
Cl₂MnO₈·6H₂O Schmelzpunkt: 165 °C, (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150255 CAS-Nummer: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1,II |