Ruthenium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

44338.06 44338.14 44338.22
44338.06EA 64 EUR
44338.06 44338.14 44338.22
Ruthenium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Ruthenium

CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03458417

Formel: Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR