Europium(III)oxid ≥99,996% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

44347.06 44347.14 44347.22
44347.06EA 209 EUR
44347.06 44347.14 44347.22
Europium(III)oxid ≥99,996% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)oxid

Purity: 99.996% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997

Formel: Eu₂O₃
Schmelzpunkt: 2291 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR