Kupfer(II)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44356.06 44356.14 44356.22
44356.06EA 85.3 EUR
44356.06 44356.14 44356.22
Kupfer(II)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis)
Kupfer(II)oxid
Purity: 99.9995% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formel: CuO
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 6,3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646