Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44367.KO
44367.KOEA 874 EUR
44367.KO
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180,95 g/mol
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223