Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Electran für die Elektrophorese

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

443866GEA 301 EUR
443866G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Electran für die Elektrophorese
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 99,00 %
Aussehen Weisses kristallin.Pulver
Prüfung auf Identität (IR) Entspricht
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Absorption (260 nm) (10 %) Max. 0,030
Absorption (280 nm) (10 %) Max. 0,020
pH-Wert (20°C; 1 mol/l) 10,50 - 11,50
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,005 %
Wasser Max. 0,3 %
Cu (Kupfer) Max. 0,0001 %
Fe (Eisen) Max. 0,0001 %
Pb (Blei) Max. 0,0001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR