D(-)-Mannitol, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: (2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol, D(-)-Mannit
443907-500
443907-500EA 159 EUR
443907-500
D(-)-Mannitol, Millipore®
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM