Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Lieferant: IKA
2819000 2819002 2819003
444-0022EA 1937 EUR
444-0022 444-0058 444-0511
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Schüttler Kreisschüttler
Kleiner optoelektronisch geregelter Schüttler mit großem Drehzahlbereich. Hohe Gleichmäßigkeit der kreisenden Schüttelbewegung auch bei niedriger Drehzahl.
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Geeignet für die Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte benötigtes Zubehör separat bestellen.