Mikrotiterplatten-Schüttler, MTS 2/4 digital
Lieferant: IKA
3208000 3208002 3208003
444-0024EA 2064 EUR
444-0024 444-2749 444-0682
Mikrotiterplatten-Schüttler, MTS 2/4 digital
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Der elektronisch gesteuerte Mikroplattenschüttler hält die eingestellte Drehzahl durch Soll-Ist-Vergleich konstant. Lieferung mit Aufsatz ohne Mikrotiterplatte.
  • Für zwei oder vier Mikrotiterplatten
  • Digitale Zeitschaltuhr mit Alarm für eine Prozesszeit von bis zu 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen, Verwendung bei 5 bis 40 °C in Inkubatoren CO₂ Inkubatoren (bis zu 80% rF)
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten