Mikrotiterplatten-Schüttler, PMS-1000i
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PMS-1000I
444-0041EA 571 EUR
444-0041
Mikrotiterplatten-Schüttler, PMS-1000i
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Der kompakte Mikrotiterplatten-Schüttler mit einfacher Bedienung und digitaler Zeitschaltuhr ermöglicht ein zuverlässiges und geregeltes Schütteln von 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten. Die Drehzahl kann in einem sehr großen Bereich anwendungsgerecht eingestellt werden: Eine niedrige Drehzahl verhindert das Herausschleudern des Well-Inhalts; kräftigeres Schütteln sorgt für eine effiziente Belüftung auf dem kleinen Oberflächenbereich jeder Vertiefung. Einfache Schraubbefestigungen sorgen für eine schnelle und mühelose Anpassung und einen sicheren Sitz der Platten verschiedener Standardtiefe. Ideal für die Verwendung in den Bereichen Immunologie, Biotechnologie, Mikrobiologie und Pharmakologie.
  • Eingebauter Timer für 1 min bis 24 h mit Abschaltautomatik bis 168 h
  • Niederspannungsversorgung und geringer Energieverbrauch
  • Einstellung und die Anzeige der Drehzahl in min-1
  • Direktantrieb für eine längere Lebensdauer und flüsterleisen Betrieb
  • Kann bei 4 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Konform mit IEC61010 Teil 1 und 2
Standards: Konform mit IEC61010 Teil 1 und 2
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist eine Plattform für 2 Mikrotiterplatten enthalten; eine optionale, austauschbare Plattform für 4 Platten kann separat bestellt werden.