VWR®, Mini-Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0268EA 1300 EUR
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Mini-Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Allzweckschüttler mit Mikroprozessorsteuerung, für eine Reihe von Mischaufgaben konzipiert. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Drehzahl kann in Schritten von je 10 min-1 auf max. 500 min-1 und in Schritten von je 25 min-1 auf max. 1200 min-1 eingestellt werden und lässt sich für mehr Sicherheit mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Kann bei −10 bis +60 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit) in einem Inkubator, Trockeneis-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Zubehörinformationen: Der Schüttler bietet Platz für maximal 2 der genannten Gestelle oder für 35× 10 ml, 20× 25 ml, 15× 50 ml, 12× 125 ml, 250× 6 ml oder 4× 500 ml Kolben oder 3× 500 ml Medienflaschen.
Lieferumfang: Lieferung inklusive perforierter Schale und rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.