VWR®, Mikrotiterplatten-Inkubationsschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0272EA 2250 EUR
444-0272 444-0273 444-7082
VWR®, Mikrotiterplatten-Inkubationsschüttler
Schüttler Inkubationsschüttler
Mikrotiterplatten-Inkubationsschüttler mit Mikroprozessorsteuerung für 4 Mikrotiterplatten oder 2 Reaktionsgefäß-Gestelle. Die Drehzahl kann in einem sehr großen Bereich anwendungsgerecht eingestellt werden: Eine niedrige Drehzahl verhindert das Herausschleudern des Well-Inhalts; kräftigeres Schütteln sorgt für eine effiziente Belüftung auf dem kleinen Oberflächenbereich jeder Vertiefung. Ideal für Immunoassays und Hybridisierungen sowie die Verwendung in den Bereichen Biotechnologie, Mikrobiologie und Pharmakologie.
  • Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Zeit auf drei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der abgelaufenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Mikroprozessor-PID-Temperaturregler für konstante Temperaturen von +5 bis +65 °C Umgebungstemperatur, einstellbar in Schritten von jeweils 1 °C
  • Der Modus zur Temperaturkalibrierung ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung des Geräts für ein externes Temperaturgerät
  • Dank des Deckels aus Polycarbonat kann der Benutzer die Proben betrachten, ohne dass die Temperatur im Inneren beeinträchtigt wird
Bestellinformation: Lieferung mit ungelochter Plattform. Der Schüttler ist für max. zwei Mikroröhrchen-Gestelle (Zubehör) ausgelegt. Jedes Gestell bietet Platz für 70×1,5-/2,0-ml-Mikroröhrchen.