VWR®, Mini-Inkubations-Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0274EA 2570 EUR
444-0274 444-0275 444-7083
VWR®, Mini-Inkubations-Kreisschüttler
Schüttler Inkubationsschüttler
Mini-Inkubationsschüttler mit Mikroprozessorsteuerung, ideal für Bakteriensuspensionen, Hybridisierungen, Färbungen und Entfärbungen, Stoffwechselstudien und zur Kultivierung von Zellen. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Drehzahl kann in Schritten von je 10 min⁻¹  auf maximal 500 min⁻¹ und in Schritten von je 25 min⁻¹ auf maximal 1200 min⁻¹ eingestellt werden. Für mehr Sicherheit lässt sich die Drehzahl mithilfe der Ramping-Funktion langsam auf den Sollwert erhöhen. Die Plattform bietet Platz für 5 Erlenmeyerkolben (250 ml) oder Gefäße bis zu einer Höhe von 130 mm.
  • Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Zeit auf drei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der abgelaufenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Mikroprozessor-PID-Temperaturregler für konstante Raumtemperatur von 5 bis 65 °C, einstellbar in Schritten von jeweils 1 °C
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Deckel aus Polycarbonat ermöglicht das Beobachten der Proben ohne Beeinflussung der Temperatur im Inneren
Bestellinformation: Lieferung mit gelochter Schüttelplattform, aber ohne Aufsätze. Gewünschtes Zubehör bitte separat bestellen.
Bitte beachten Der Schüttler bietet Platz für maximal 1 der genannten Gestelle oder 2 Reaktionsgefäßgestelle (444-0276) oder 35×10-, 20×25-, 15×50-, 8×125-, 5×250 ml-Kolben.