Platform rocker, PMR-30
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PMR-30
444-0341EA 601 EUR
444-0341
Platform rocker, PMR-30
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der kompakte und sehr funktionale PMR-30 Schüttler mit Festwinkelplattform und variabler Drehzahl ist ideal für den persönlichen Gebrauch geeignet. Er erzeugt eine einheitliche Wippbewegung, die sich ideal für sanfte Probenbehandlung in Röhrchen, Kulturflaschen und Behältern eignet. Zu den Anwendungen gehören Gelfärbung, Entfärbung, Antikörperfärbung, Waschungen, Hybridisationen und Blots. Der zuverlässige Motor mit Direktantrieb erzeugt ein reguliertes und reproduzierbares Wippen innerhalb des Drehzahlbereichs.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: integriertem digitalem Timer 1 Min. bis 24 Std., mit automatischer Abschaltung; die verbleibende Zeit wird angezeigt
  • Kann zwischen 4 und 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Matte; eine genoppte Matte ist optional erhältlich.