Multifunktionaler 3D-Schüttler, PS-M3D
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PS-M3D
444-0353EA 802 EUR
444-0353
Multifunktionaler 3D-Schüttler, PS-M3D
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der PS-M3D ist ein multifunktionaler 3D-Festwinkelschüttler mit variabler Drehzahl, der variable Mischoptionen in einer kompakten Einheit bietet. Zu den Anwendungen gehören Immunopräzipitation, Gewebekulturbehandlungen, Gelfärbung, Entfärbung, Antikörperfärbung, Waschungen, Hybridisierungen und Blots. Der Schrittmotor erzeugt eine regulierte und reproduzierbare Drehung innerhalb des Drehzahlbereichs. Der PS-M3D bietet alles, was für das Mischen von Partikeln mit unterschiedlicher Größe erforderlich ist.
  • Multifunktion: Rotation, Schütteln und Vibration
  • Alle Vorgänge können auf Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr eingestellt werden
  • Einzelne Phasen können für größere Flexibilität kombiniert werden
  • Kann zwischen 4 und 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
3D Taumeln (in langen Wellenbewegungen) erforderlich für große Partikel.
Schütteln (in langen und mittleren Wellenbewegungen) ideal für große bis mittelgroße Partikel.
Vibration (in kurzen Wellenbewegungen) geeignet für kleine Partikel.
Verschiedene Phasen können in einer maßgeschneiderten Sequenz wie folgt kombiniert werden: 3D Taumeln; 3D Schütteln; 3D Vibrieren; 3D Taumeln und Schütteln, 3D Taumeln und Vibrieren; 3D Taumeln und Schütteln und Vibrieren; 3D Taumeln und Vibrieren. Für andere Kombinationen von Komponenten kann ein individuelles Programm konfiguriert werden, das optimale Mischbedingungen gewährleistet.
Lieferumfang: Supplied with non-slip mat, optional dimpled mat is available separately.
Bitte beachten Arbeitsbereich: 200×200 mm