VWR®, Rotator für Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
444-0500EA 581 EUR
444-0500 444-0501 444-0502
VWR®, Rotator für Reagenz- und Probenröhrchen
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Dank des einzigartigen Rotator-Designs eignet sich dieses Gerät für eine Vielzahl von Mischaufgaben in der Biochemie, Molekularbiologie und Histochemie. Die Rotationselemente ermöglichen das Mischen von Röhrchen bei horizontaler und vertikaler Positionierung sowie in beliebigen Zwischenpositionen. Daher ist ein sanftes Mischen in horizontaler Position für Anwendungen wie Hybridisierungen sehr einfach. Alternativ erzeugt die Rotation bei vertikal positionierten Röhrchen eine Überkopfmischbewegung, die zum Mischen von Proben in Blutröhrchen geeignet ist. Zur Erhöhung der Vielseitigkeit und zur Optimierung des Mischvorgangs können die beiden Hälften des Rotationselements auch unabhängig voneinander positioniert werden.
  • Fixierung der Schüttelposition durch einfaches Drehen der Rotationselemente, kein Werkzeug erforderlich
  • Kann bei Umgebungstemperaturen von 4 bis +65 °C eingesetzt werden, z.B. in Kühlräumen oder Brutschränken
  • Rotationselemente für eine Vielzahl von Röhrchengrößen verfügbar
  • Spezielle Form von Gehäuse und Rotationsplatten für einfache und schnelle Reinigung
  • Kompaktes Gerät mit kleiner Standfläche für schnellen Standortwechsel und Transport
Lieferumfang: Der Röhrchenrotator wird mit einem Rotationselement für 36 Reaktionsgefäße à 1,5/2,0 ml geliefert; zusätzliche Rotationselemente müssen separat bestellt werden.