Inkubationsschüttler, digital, Tischmodell, ES-20
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
ES-20 ES-20UKBOM3
444-0936EA 2448 EUR
444-0936 444-0560
Inkubationsschüttler, digital, Tischmodell, ES-20
Schüttler Inkubationsschüttler
Vielseitiger und programmierbarer Tisch-Inkubationsschüttler für das Mischen und Inkubieren von biologischen Kulturen und Proben in einer Vielzahl von Kolben und Gefäßen. Dieses kompakte Gerät bietet eine robuste Konstruktion mit klaren 7 mm dicken Plexiglas® Platten.
  • Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit für Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Einfach programmierbare Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit dank eindeutiger LCD-Anzeige. Zeitschaltuhr von 1 min bis 96 h
  • Mikoprozessorgesteuerte Temperaturregelung plus Heißumluft gewährleisten eine konstante und gleichmäßige Temperatur innerhalb der Kammer
  • Ausgestattet mit Direktantrieb-Schüttelsystem für zuverlässigen Langzeitbetrieb
  • Konzipiert für einfache Montage/ Demontage – leicht von einem Standort zu einem Anderen zu bewegen. Wird flach verpackt geliefert, die Montage dauert eine Stunde, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Bestellinformation: Wird ohne Plattform geliefert. Eine Plattform ist erforderlich. Es sind verschiedene Zubehörplattformen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich, einschließlich einer Universalplattform, einer flachen Plattform für niedrige Behälter und Plattformen mit Klemmen für Kolben.