Multi-Vortex-Schüttler, V-32
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
V-32
444-0939EA 413 EUR
444-0939
Multi-Vortex-Schüttler, V-32
Schüttler Vortex-Schüttler
Vielseitiger Multi-Vortexmixer für die kräftige Resuspension von Zell- oder chemischen Pellets in maximal 32 Röhrchen (16× 1,5 ml, 8× 0,5 ml und 8× 0,2 ml), mit der Möglichkeit, einzelne Röhrchen mit bis zu 15 ml zu mischen. Typische Anwendungen umfassen kräftiges Rühren und die Resuspension von Bakterien- und Hefezellen und -pellets, Metaboliten- und Enzymextraktion und verschiedene DNA-Verfahren, wie z. B. Deproteinisierung von DNA-/Proteinkomplexen und Aufreinigung von niedermolekularen DNA-/RNA-Fragmenten.
  • Einfache Bedienung: Dauer- oder Tastbetrieb und Drehzahlregler von 500 bis 3000 min-1
  • Kreisbahn: 2 mm
  • Kompaktes, robustes Design und leistungsstarker Motor gewährleisten eine leise und gleichbleibende Leistung
  • Gummi-Saugnäpfe verhindern, dass das Gerät „wandert“, und absorbieren Vibrationen
Lieferumfang: Universal-Plattform für 32 Röhrchen und flache Plattform für das Mischen eines Röhrchens.