VWR®, Mini Vortex Mixers
Lieferant: VWR Collection
444-0998EA 429 EUR
444-0998 444-0999 444-1041 444-1042 444-0994 444-0995 444-0996 444-0997
VWR®, Mini Vortex Mixers
Schüttler Vortex-Schüttler
Diese ergonomischen Mini-Vortex-Mixer mit Funktionen für verschiedene Anwendungen sind äußerst kompakt und bieten optimalen Komfort und minimalen Stress.
  • Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
  • Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
  • Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
  • Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
Das analoge Gerät bietet ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln oder kräftiges Mischen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Das Gerät mit fixer Drehzahl fängt an zu mischen, wenn auf die Noppenkappe gedrückt wird, und sorgt bei voller Geschwindigkeit für ein kräftiges Mischen.
Das digitale Modell eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern; die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Drehzahl konstant. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder kann auf eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe programmiert werden und schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Das pulsierende Modell bietet ein effizientes Pulsieren und gewährleistet einen vollständigen Zellaufschluss innerhalb weniger Minuten mittels Glasperlen.
Lieferumfang: Werden mit einem 1830 mm langen Netzkabel mit EU-Stecker und UK-Stecker oder CH-Adapter, Noppenkappe, 7,6 cm-Aufsatz und 7,6 cm-Aufsatzabdeckung aus Gummi geliefert. Das pulsierende Modell umfasst zudem einen 1,5- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter mit integrierter Noppenkappe.
Bitte beachten Hinweis: Die maximale Drehzahl variiert je nach verwendetem Zubehör.
* Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden.
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden.