Magnetrührer, Mini MR standard IKAMAG®
Lieferant: IKA
25004132
444-1145EA 295 EUR
444-1145
Magnetrührer, Mini MR standard IKAMAG®
Rührer Magnetrührer
Kleiner Magnetrührer mit weißer Stellfläche, ideal zur Beobachtung von Farbreaktionen.
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42