Kreisschüttler, Vibramax
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-21200-00 544-31200-06 544-21200-07 544-21200-02
444-1220EA 1138 EUR
444-1220 444-1232 444-1231 444-1487
Kreisschüttler, Vibramax
Schüttler Kreisschüttler
Vibrierende Plattformschüttler für Reagenzröhrchen und andere Gefäße mit analogen Drehreglern für die Schüttelfrequenz. Die Motorisolierung verhindert praktisch jegliche Wärmeübertragung vom Motor zur Plattform.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: unbeaufsichtigter Betrieb bis zu 120 min; mit akustischem Signalgeber
  • Der Vibramax 100 hat einen größeren Orbit für die bessere Durchmischung auch bei kleinen Mengen
  • Der Vibramax 110 hat einen kleineren Orbit, der die Kontamination auch bei vollen Röhrchen verhindert
  • Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Inkubatoren oder Kühlräumen
IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Standards: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Vibramax 100 Zubehör siehe Kategorie B, Vibramax 110 Zubehör siehe Kategorie C.