Thermoschüttler, Matrix Orbital
Lieferant: IKA
30000627
444-1277EA 1874 EUR
444-1277
Thermoschüttler, Matrix Orbital
Schüttler Inkubationsschüttler
IKA Matrix Orbital gehört zu einer leistungsstarken Thermoschüttler-Produktfamilie mit zahlreichen benutzerfreundlichen Funktionen.
  • Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
  • Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 3000 U/min bei 3 mm Schüttelhub
  • Zwei unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellungen für optimale Mischergebnisse
  • RS232 und USB-Schnittstellen
Der IKA Matrix Orbital mischt und ist für die Verwendung mit variablen Einsätzen geeignet. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA-Assays – selbst kleinste Probenvolumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt. Keine Kreuzkontaminationen und ein optimales Mischresultat.
Standards: Erfüllt ASTM-Standards. EN-342. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Einsätze für 0,2-ml-PCR-Vials sowie 0,5- und 1,5/2,0-ml-Reaktionsgefäße enthalten.
Bitte beachten