Thermoschüttler, Matrix Orbital Delta
Lieferant: IKA
30000747 30000753 30000750 30000751
444-1278EA 2656 EUR
444-1278 444-1281 444-1279 444-1280
Thermoschüttler, Matrix Orbital Delta
Schüttler Inkubationsschüttler
Die Thermoschüttler der IKA Matrix Orbital Delta-Familie mit Misch- und Heizfunktion bieten zahlreiche benutzerfreundliche Funktionen.
  • Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
  • Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 2000 min⁻¹ (1500 für die Modelle Δ F1.5 und Δ F2.0), der Schüttelhub von 3 mm ermöglicht das schnelle und effektive Mischen von Flüssigkeiten
  • Zwei unterschiedliche Geschwindigkeitsmodi für sanftes Erwärmen der Proben
  • Automatische Durchführung von Mischen und Erwärmen durch programmierbare Rampen
  • Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit
  • RS232 und USB-Schnittstellen
Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA-Assays – selbst kleinste Probenvolumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt. Keine Kreuzkontaminationen und ein optimales Mischresultat.
IKA Matrix Orbital Δ FP mischt und heizt mit universeller Plattenaufnahme für Mikrotiterplatten, hat einen stabilen Schnellverschluss für einfachen und schnellen Wechsel der Ein-/Aufsätze und automatische Aufsatzerkennung.
IKA MATRIX Orbital Δ F2.0 mischt und erwärmt mit einem festen Einsatz für 24×1,5-ml-Röhrchen.
IKA MATRIX Orbital Δ F1.5 mischt und erwärmt 24 x 1,5-ml-Röhrchen.
IKA MATRIX Orbital Δ F0.5 mischt und erwärmt mit einem festen Einsatz für 24×1,5-ml-Röhrchen.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör, dieses muss separat bestellt werden. Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör ist erhältlich, das den optimalen Betrieb für Ihre spezifische Anwendung ermöglicht.
Lieferumfang:
Bitte beachten